Kluczowe dokumenty
BP754
Ramipril impurity K
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
S,3S,5aS,8aS,9aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ramipril
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)O)CCC3
InChI
1S/C21H26N2O4/c1-13-19(24)23-16-9-5-8-15(16)12-18(23)20(25)22(13)17(21(26)27)11-10-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,13,15-18H,5,8-12H2,1H3,(H,26,27)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
DZRWPCCIYKIPJW-HILJTLORSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Ramipril impurity K BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Ramipril TabletkiRamipril
  • Kapsułki
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)