Kluczowe dokumenty
BP738
Cis-flupentixol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazinyl]ethyl decanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H43F3N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flupentixol
Formularz
oil
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)\C\2=C/CCN4CCN(CC4)CCOC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H43F3N2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(39)40-24-23-38-21-19-37(20-22-38)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)41-31-17-16-26(25-29(27)31)33(34,35)36/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13+
Klucz InChI
UIKWDDSLMBHIFT-UVHMKAGCSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Cis-flupentixol BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)