Kluczowe dokumenty
Y0000067
Flupentixol impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-{2-{4-{3-[(EZ)-2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl}piperazin-1-yl}ethoxy}ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29F3N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.57
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flupentixol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Flupentixol impurity D EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)