BP644
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethopabate
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)