Kluczowe dokumenty
BP347
Triprolidine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(E)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride, trans-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
triprolidine
Formularz
crystalline powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=NC=CC=C2)=C\CN3CCCC3.Cl
InChI
1S/C19H22N2.ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H/b18-11+;
Klucz InChI
WYUYEJNGHIOFOC-NWBUNABESA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)