Kluczowe dokumenty
BP346
Z-Triprolidine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]pyridine monohydrochloride, (Z)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
triprolidine
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Z-Triprolidine hydrochloride BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 50 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)