Merck
BP1247
Pimobendan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
Poziom jakości
rodzina API
pimobendan
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C(C1=CC=C(NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N3)C3=C1)=NN4)CC4=O
InChI
1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
Klucz InChI
GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Pimobendan BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Pimobendan Capsules
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Skull and crossbones
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 3 Oral
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)