AR2017
Corn Gluten (C, H, N, S)
analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
producent / nazwa handlowa
Alpha Resources
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegóły można znaleźć w certyfikacie
Analiza pierwiastkowa: Węgiel, wodór, azot i siarka
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Analiza pierwiastkowa: Węgiel, wodór, azot i siarka
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)