Kluczowe dokumenty
BP1182
Salmeterol impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Hydroxy-4-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino}ethyl)benzyl]-2-naphthoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H43NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
salmeterol
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CC(O)c2cc(c(cc2)O)Cc3c4c(c(c(c3)C(=O)O)O)cccc4)CCCCCCOCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C36H43NO6/c38-33-18-17-27(22-29(33)23-28-24-32(36(41)42)35(40)31-16-7-6-15-30(28)31)34(39)25-37-19-9-1-2-10-20-43-21-11-8-14-26-12-4-3-5-13-26/h3-7,12-13,15-18,22,24,34,37-40H,1-2,8-11,14,19-21,23,25H2,(H,41,42)
Klucz InChI
RQBBDIIWJKBGAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Salmeterol impurity 1 BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Fluticasone and Salmeterol Inhalation PowderFluticasone
  • and Salmeterol Inhalation Powder
  • , pre-meteredSalmeterol Inhalation Powder, pre-metered
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)