Kluczowe dokumenty
Y0000423
Salmeterol xinafoate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Salmeterol xinafoate, (±) 4-Hydroxy-a1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]m-ethyl]-1,3-benzenedimethanol xinafoate, GR 33343X xinafoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H37NO4 · C11H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
603.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
salmeterol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Klucz InChI
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Salmeterol xinafoate for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
β2-adrenoceptor agonist.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Jouyban-Gharamaleki et al.
International journal of pharmaceutics, 216(1-2), 33-41 (2001-03-29)
The mole fraction solubility of salmeterol xinafoate was determined in various concentrations of dioxane in aqueous binary mixture. Maximum solubility was observed in 90% v/v dioxane and solubility parameter of the solute was estimated from solubility peak equal to 24.99
R N Brogden et al.
Drugs, 42(5), 895-912 (1991-11-01)
Salmeterol xinafoate, like salbutamol (albuterol), is a saligenin derivative, and a selective beta 2-adrenoceptor agonist. It produces bronchodilation for at least 12 hours following inhalation of a single 50 micrograms dose. Salmeterol is intended for regular twice-daily treatment of reversible
R N Brogden et al.
Allergologia et immunopathologia, 20(2), 72-84 (1992-03-01)
Salmeterol xinafoate, like salbutamol (albuterol), is a saligenin derivative, and a selective beta 2-adrenoceptor agonist. It produces bronchodilation for at least 12 hours following inhalation of a single 50 micrograms dose. Salmeterol is intended for regular twice-daily treatment of reversible