Merck
BP1168
Carvedilol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, BM-14190
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
Klucz InChI
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Carvedilol BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Carvedilol Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Cavedilol is a non-selective β-adrenergic blocker with α1 blocking activity.
    Cavedilol is a non-selective β-adrenergic blocker with α1 blocking activity. Carvedilol is used specifically for the treatment of heart failure and high blood pressure. It has been shown to improve left ventricular ejection fraction and may reduce mortality.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Piktogramy
    Health hazardEnvironment
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
    Organy docelowe
    Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)