Merck
97088
Supelco
2-Aminobenzamide
analytical standard
Synonim(y):
Anthranilamide, 2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Wzór liniowy:
2-(H2N)C6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
508509
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Klucz InChI
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>365.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 185 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)