Merck
SMB01376
Sigma-Aldrich
2AA-labeled Dextran Ladder
Synonim(y):
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
Próba
>90% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
zanieczyszczenia
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
−20°C
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)