97-0189
GC Analysis of a 7-Component Sulfur Gases Mix on Supel-Q PLOT after SPME using 75 μm Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min headspace at 40 °C
desorption process: 3 min at 290 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector: FPD
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Analit
Włókno SPME
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)