Merck
95929
Supelco
N,N′-Diphenylthiourea
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5NH)2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.31
Beilstein:
644277
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
mp
152-155 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
Klucz InChI
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)