Kluczowe dokumenty
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3Cl3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)