Merck
94539
Supelco
Kynurenic acid
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Beilstein:
147451
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
275 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)