Merck
90562
Supelco
2-Hexyl-1-decanol
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH[(CH2)5CH3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥96.5% (GC)
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−21-−15 °C (lit.)
gęstość
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
318.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)