Merck
90172
Supelco
1-Tridecanol
analytical standard
Synonim(y):
Tridecyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.36
Beilstein:
1739991
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
6.9 (vs air)
Próba
≥96.5% (GC)
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
kolor
, Colorless and White to Off White
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
Klucz InChI
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
250.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121.11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)