Kluczowe dokumenty
822852
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 3 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
977 Amide-80, 15 cm x 3 mm ID, 3 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 3 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22852
Parametry
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
Kolumny 977 Amide-80 są wypełnione sferycznymi cząstkami krzemionki o wielkości 3, 5 lub 10 mikronów, które są kowalencyjnie związane z grupami karbamoilowymi. Amidowa faza stacjonarna zapewnia wyjątkową selektywność w normalnych warunkach fazowych lub w trybie chromatografii z oddziaływaniem hydrofilowym. Docelowe zastosowania obejmują analizę sacharydów, glikanów, oligosacharydów, peptydów i związków polarnych z produktów naturalnych. Unikalne zalety fazy Amide-80 do analizy sacharydów obejmują nowatorski mechanizm retencji wiązań wodorowych między grupami hydroksylowymi próbki a grupą karbamoilową w fazie stacjonarnej. Faza stacjonarna nie reaguje z cukrami redukującymi i może być stosowana w podwyższonych temperaturach (od 4 do 80°C), aby zapobiec szczytowemu rozszczepieniu węglowodanów, które może wystąpić w niższych temperaturach. Ponadto wysokowydajne kolumny o średnicy 3 mikronów oferują krótszy czas analizy i zwiększoną czułość w zastosowaniach LC-MS.
Postać fizyczna
Wysyłany w 85% acetonitrylu - 15% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)