822851
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 3 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Amide-80, 10 cm x 3 mm ID, 3 μm
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 3 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22851
Parametry
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)