Kluczowe dokumenty
822789
TSKgel® SuperMultiporePW-N (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® SuperMultiporePW-N HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22789
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
45 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
4 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Innowacyjna technologia syntezy cząstek o wielu porach, której pionierami są naukowcy firmy Tosoh, została teraz rozszerzona na kolumny TSKgel SuperMultiporePW do analizy polimerów rozpuszczalnych w wodzie. W ramach tej serii dostępne są trzy pół-mikrokolumny różniące się zakresem liniowym, umożliwiające analizę z dużą prędkością i wysoką rozdzielczością przy niższym zużyciu rozpuszczalnika. Materiałem bazowym każdej kolumny TSKgel SuperMultiporePW jest polimetakrylan. Za pomocą trzech różnych kolumn TSKgel SuperMultiporePW można analizować szeroki zakres mas cząsteczkowych, od wysokocząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie po oligomery. Materiał wypełnienia w kolumnach TSKgel SuperMultiporePW jest bardziej hydrofilowy niż w kolumnach serii TSKgel PWxl, co dodatkowo zmniejsza ryzyko adsorpcji hydrofilowych polimerów. Zakresy separacji dla SuperMultiporePW N, M i H wynoszą odpowiednio 300 ~ 50 000, 500 ~ 1 000 000 i 1 000 ~ 10 000 000 Daltonów.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)