822793
TSKgel® SuperMP(PW)-N (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® SuperMP(PW)-N Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22793
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)