Key Documents
819321
TSKgel® SuperAW Guard Column
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19321
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
mixed
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Guard Column for TSKgel SuperAW2500-4000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Postać fizyczna
Shipped in water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)