Kluczowe dokumenty
818276
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
dł. × śr. wewn.:
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia:
100 m2/g
wielkość cząstki:
2.3 μm
Matryca:
silica particle platform
wielkość porów:
140 Å
Nazwa produktu
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L7
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Super-Octyl, 18276
zakres etykietowania
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
2.3 μm
wielkość porów
140 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel Super-Octyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with octyl groups. The small particle size makes the Super series the highest efficiency reversed phase columns in the TSKgel product line. The monodispersed packing generates operational back pressures more typical of larger particles allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings and offers less hydrophobicity than TSKgel Super-ODS. TSKgel Super-Octyl is an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
Postać fizyczna
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)