Key Documents
818153
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-120T, 18153
zakres etykietowania
22% Carbon, multilayer, encapped
Parametry
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
150 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Postać fizyczna
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)