Kluczowe dokumenty
814704
TOYOPEARL® QAE-550C Nośniki luzem
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14704
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl QAE-550 jest silnym wymieniaczem anionowym przydatnym do oczyszczania białek do 100kD. Jest używana do wysokowydajnego wychwytywania surowców.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,1 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)