Key Documents
808651
TOYOPEARL® AF-Red-650M
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08651
zakres etykietowania
7 μmol/mL ligand density
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
Procion Red HE-3B phase
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
1000 Å
pH
4-9
pojemność
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)