Kluczowe dokumenty
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
agency
suitable for USP L38
linia produktu
TSKgel®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08035
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Top-Off for TSKgel PWxl and G-DNA-PW columns, 10 μm, 1 gram
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)