Kluczowe dokumenty
807997
TOYOPEARL® SP-650M Nośniki luzem
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
SP-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
sulfopropyl phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
3-11
pojemność
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
kompatybilność
mode of use strong cation exchange chromatography
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl SP-650 to silny wymieniacz kationowy do oczyszczania biomolekuł. Może być stosowana do wychwytywania o wysokiej przepustowości, oczyszczania pośredniego i etapów procesu polerowania. Jeśli wymagana jest większa rozdzielczość, należy użyć żywicy TSKgel SP-5PW o mniejszych cząsteczkach. Selektywność pozostaje taka sama.
Zastosowanie
Kolumny TOYOPEARL® SP-650M są stosowane w mediach separacyjnych i żywicach jonowymiennych. TOYOPEARL® SP został wykorzystany w badaniach przyczyniających się do poprawy gojenia się ran na skórze, rogówce i przewodzie pokarmowym.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Sharma et al.
Protein expression and purification, 60(1), 7-14 (2008-04-24)
Amongst the various endogenous growth factors, epidermal growth factor (EGF) plays an important role in normal wound healing of tissue such as skin, cornea and gastrointestinal tract. Various studies have proved that supplementing recombinant human EGF (rhEGF) results in significant