807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L14
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion H2PO4-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07166
Parametry
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)