Kluczowe dokumenty
806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonim(y):
TSKgel® PW-Type Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna ochronna typu PW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 06758
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 21.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
17 μm
wielkość porów
200 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumna ochronna do kolumn TSKgel G2500-G3000PW 21,5 mmID, 17 μm
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8067584061833397510