Kluczowe dokumenty
806729
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 G4000SW Kolumna HPLC, phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 06729
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10 bar max. pressure
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 21.5 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
17 μm
wielkość porów
450 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Jako pierwsza generacja kolumn SEC opartych na krzemie, kolumny TSKgel G4000SW zapewniają doskonałą separację białek i innych biomolekuł. Kolumny TSKgel G4000SW są dostępne w rozmiarze cząstek 13 μm w kolumnach analitycznych ze szkła i stali nierdzewnej. Cząstki o wielkości 13 i 17 μm są używane do pakowania kolumn o średnicy 30 cm i 60 cm x 21,5 mm ID, odpowiednio, do oczyszczania półpreparatywnego.
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 M Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)