Merck
TSKgel® G4000SW HPLC Column phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
TSKgel® G4000SW HPLC Column phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Kategoria produktu
Producent
Linia produktu
Działanie
USP Suitability
Metoda separacji
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (cm)
Particle Size (µm)
Wielkość porów (Å)
Metoda