Key Documents
806727
TSKgel® G2000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G2000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 06727
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10 bar max. pressure
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 21.5 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G2000SW provides excellent separation of peptides and proteins with molecular weights up to 100,000 Da. TSKgel G2000SW columns start at 10μm for analytical columns and also scale to 13 and 20μm in columns up to 55mm ID for preparative purifications.
Postać fizyczna
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)