Kluczowe dokumenty
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
977 Kolumna ochronna UP-SW z bezpośrednim połączeniem dla P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 0023451
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Inne uwagi
Powiązane kategorie: Analityczne/Chromatografia, HPLC, Kolumny HPLC i FPLC do separacji biopolimerów, Kolumny do filtracji żelowej TSKgel do białek i innych biopolimerów, Kolumny do filtracji żelowej TSKgel do analizy czystości i agregatów, Kolumny do wykluczania wielkości TSKgel
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)