Key Documents
794-0421
HPLC Analysis of Proteins on Mono Q HR 5/5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Mono Q HR 5/5, 10 μm particles (54807)
mobile phase: [A]: 20 mM bis-Tris, pH 6.0; [B]: A + 1M sodium chlorde
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 2.5 mL
sample: human placental lactogen fraction from size exclusion medium
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)