Kluczowe dokumenty
794-0376
Analiza HPLC ekstraktu z wątroby bydlęcej na 804 5/50 GL
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Mono Q 5/50 GL, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm particles (5-4807)
mobile phase: [A] 50 mM diethanolamine, pH 8.8; [B] 50 mM diethanolamine + 1.0M sodium chloride, pH 8.8
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 100 μL 1.6 mg protein
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)