Merck
93222
Supelco
Benzovindiflupyr
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-[9-(Dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15Cl2F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)c1n[n](cc1C(=O)Nc2c3c(ccc2)[C@H]4CC[C@@H]3C4=C(Cl)Cl)C
InChI
1S/C18H15Cl2F2N3O/c1-25-7-11(15(24-25)17(21)22)18(26)23-12-4-2-3-8-9-5-6-10(13(8)12)14(9)16(19)20/h2-4,7,9-10,17H,5-6H2,1H3,(H,23,26)/t9-,10+/m1/s1
Klucz InChI
CCCGEKHKTPTUHJ-ZJUUUORDSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
  • Zaawansowane zwalczanie chorób w rolnictwie: Fungicyd Benzovindiflupyr wykazuje znaczną skuteczność w zwalczaniu chorób sklerotycznych w uprawach, przyczyniając się do zrównoważonych praktyk rolniczych oraz zwiększając plony i jakość upraw. Jego sposób działania polega na hamowaniu szlaku dehydrogenazy bursztynianowej, kluczowego dla oddychania grzybów (Cui et al., 2024).
  • Mechanizmy odporności in planta: Dogłębne badania nad mechanizmami odporności grzybów na benzowindyflupyr pomagają zrozumieć, w jaki sposób mutacje genetyczne wpływają na skuteczność fungicydów. Badania te mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu odpornością i opracowywaniu fungicydów nowej generacji (Matsuzaki et al., 2024).
  • Rola w zintegrowanej ochronie przed szkodnikami: Benzovindiflupyr jest wykorzystywany w programach zintegrowanej ochrony przed szkodnikami do zwalczania szerokiej gamy patogenów grzybowych w różnych środowiskach rolniczych. Jego szerokie spektrum działania czyni go cennym narzędziem do zwalczania chorób w uprawach takich jak zboża, owoce i warzywa, przyczyniając się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego (Wong i Quesada-Ocampo, 2024).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)