Merck
77833
Supelco
4-Nitro-o-phenylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
608106
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199-201 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Klucz InChI
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)