Merck
77696
Supelco
L-Kynurenine
analytical standard
Synonim(y):
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)