Kluczowe dokumenty
64800-U
Glass Marking Pen
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
opakowanie
pkg of 1
Opis ogólny
Writes on virtually any surface, even glass, without fading or smearing. The 0.33mm fineline marker uses a permanent oilbased black ink that is waterproof, and fade and bleed resistant.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1