BAF133740000
SP Bel-Art® Belpen Marker Pen
black
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
black
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13374-0000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pisaki z filcową końcówką są idealne do znakowania wszystkich rodzajów szkła i tworzyw sztucznych.
Cechy i korzyści
- Trwały, szybkoschnący atrament pozostaje wodoodporny i odporny na rozmazywanie
- Po wyschnięciu wytrzymuje sterylizację w autoklawie
- Długopis z poręcznym klipsem ma 13,3 cm (5¹/4") długości
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)