Kluczowe dokumenty
59561
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-1 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L13
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
grupa aktywna macierzy
C1 (methyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)