59194
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
12.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
suitable for L60 per USP
Cechy i korzyści
• Symmetric peaks for the most reactive compounds
• Unique selectivity for polar and charged compounds
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?