59142C30
SUPELCOSIL™ LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
SUPELCOSIL™ LC-ABZ HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
linia produktu
SUPELCOSIL™
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.4 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
• Increased polar retention relative to standard reversed-phases
• Unique selectivity
• Silanol deactivation
• Peak shape, efficiency, and retention are comparable to C8 phases for non-polar analytes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?