58983
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for USP L7
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
6.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.2 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Protokoły
HPLC Analysis of Free Fatty Acids on SUPELCOSIL™ LC-8