Kluczowe dokumenty
58979C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Cyjanopropylowa kolumna HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-CN HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L10
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.3 cm × 3 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
The LC-CN phase is often used as a substitute for silica because it offers the advantages of a bonded phase (such as quick equilibration, and less sensitivity to small changes of the water content in the mobile phase). More often, however, the LC-CN column is operated under reversed-phase mobile phase conditions.
Zastosowanie
  • Zatwierdzona prosta metoda HPLC-UV monitorowania kwasu mykofenolowego (MPA) w ludzkim osoczu. Standaryzacja wewnętrzna: : W niniejszym badaniu przedstawiono zwalidowaną metodę HPLC-UV monitorowania kwasu mykofenolowego w ludzkim osoczu, podkreślając rolę wewnętrznej standaryzacji w dokładności i precyzji wyników. Wykorzystano kolumnę 951 LC-CN HPLC ze względu na jej skuteczne możliwości separacji (Kunicki i Wróbel, 2021).
  • Ulepszona metoda HPLC do monitorowania leków terapeutycznych daunorubicyny, idarubicyny, doksorubicyny, epirubicyny i ich 13-dihydro metabolitów w ludzkim osoczu: W artykule opisano udoskonaloną metodę HPLC do monitorowania różnych leków antracyklinowych w ludzkim osoczu. Zastosowanie kolumny 951 LC-CN HPLC poprawiło wykrywanie i oznaczanie ilościowe tych leków i ich metabolitów (Fogli et al., 1999).
  • Analiza diltiazemu i desacetyldiltiazemu w surowicy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Badania te koncentrowały się na opracowaniu precyzyjnej metody HPLC do analizy diltiazemu i jego metabolitu w surowicy, wykorzystującej kolumnę 951 LC-CN HPLC do skutecznego rozdzielania i wykrywania (Paczkowski i in., 1995).
  • Wysokowydajna metoda chromatografii cieczowej do oznaczania cyklanaminy i jej N-desmetylowych i N,N-didesmetylowych metabolitów w moczu: W tym badaniu opisano niezawodną metodę HPLC do oznaczania eksklanaminy i jej metabolitów w moczu, wykorzystującą kolumnę 951 LC-CN HPLC ze względu na jej wysoką rozdzielczość (Lakings et al., 1988).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Fogli et al.
Therapeutic drug monitoring, 21(3), 367-375 (1999-06-12)
A single high-performance liquid chromatography (HPLC) method, suitable for the analysis of daunorubicin, idarubicin, doxorubicin, epirubicin, and their 13-dihydro metabolites is validated in the present study. Preparation of plasma samples was performed by a first extraction of analytes with a
H Kataoka et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 731(2), 353-359 (1999-10-08)
The technique of automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS) was evaluated for the determination of ranitidine. In-tube SPME is an extraction technique for organic compounds in aqueous samples, in which analytes are extracted
H Kataoka et al.
Journal of analytical toxicology, 24(4), 257-265 (2000-06-29)
A simple and rapid method for the determination of amphetamine, methamphetamine, and their 3,4-methylenedioxy derivatives in urine samples was developed using automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS). In-tube SPME is an extraction technique
D Paczkowski et al.
Polish journal of pharmacology, 47(5), 429-434 (1995-09-01)
This paper describes a simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the determination of diltiazem and desacetyldiltiazem in human serum. After basic methyl-tert-butyl ether extraction and back-extraction with hydrochloric acid, the drug and its metabolite was injected into a Supelcosil