58979
SUPELCOSIL™ LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L10
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
4% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.3 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.5 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?