Kluczowe dokumenty
58804
Deburring Tool
configured for 1/16 in. tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opakowanie
pkg of 1 ea
kompatybilność
configured for 1/16" tubing
Opis ogólny
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/6 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1